Learn More
Bochem™ Boîtes de Petri en acier inox
Code produit 10428252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10428252 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10428252 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8541
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Boîte de Pétri
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 100 mm