Learn More
Bel-Art™ Pelles qualité pharmaceutique en acier inox
Code produit 16824146
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1700 mL
2500 mL
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16824146 50 mL 1 pièce
16814146 10 mL 1 pièce
16834146 100 mL 1 pièce
16844146 500 mL 1 pièce
16854146 750 mL 1 pièce
16864146 1000 mL 1 pièce
16874146 1250 mL 1 pièce
16884146 1700 mL 1 pièce
16894146 2500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16824146 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F367380050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception transparente pour la tranquillité d’esprit
  • Des pelles réutilisables de haute qualité peuvent être utilisées pour la manipulation de poudres et de granulés dans des milieux pharmaceutiques et de traitement des aliments
  • Acier inox 316 de qualité pharmaceutique
  • Conception transparente facile à nettoyer pour éviter la contamination croisée
  • Haute résistance aux sels et aux acides, idéale pour l’échantillonnage des aliments
  • Conforme GMP
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Capacité (métrique) 50 mL
Type de produit Pelle
Matériau Acier inoxydable