Learn More
Bochem™ Boîtes à pipettes en acier inoxydable
Code produit 10751352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : L 70 x l 70 x H 290 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10751352 Dimensions : L 70 x l 70 x H 290 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10751352 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Hauteur (métrique) 70mm
Diamètre (métrique) 70 x 70 mm
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 70mm
Type de produit Boîtes à pipettes