Learn More
BRAND™ Tige de piston en acier inox
Code produit 11813950 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1, 2, 5 mu;l
10 μL
100 μl
200 μl
50 μl
De 20 et 25 mu;l
Conditionnement:
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11813950 200 μl 3 pièces
10473901 De 20 et 25 mu;l 3 pièces
10727981 50 μl 3 pièces
10231931 100 μl 3 pièces
10251881 10 μL 3 pièces
10799462 1, 2, 5 mu;l 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11813950 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.35€
    35.85€ / 3 pièces
    Économisez 2.50€
    6% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Conçue pour des capacités supérieures à 20μ l.
  • Marquage DE-M
  • Joint inclus
  • 3/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DE-M
Matériau Acier inoxydable
Volume (métrique) 200 μl
À utiliser avec (équipement) Capacité de 200 μl Transferpettor
Quantité 3/boîte