Learn More
Heidolph™ Turbine à pâle pivotante BR 12
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Description
En particulier lors de l’utilisation de récipients à col étroit, par exemple des flacons à fond rond, un outil d’agitation avec pâles pivotantes est utilisé. Tout comme notre turbine à pâle pivotante BR 12.
Cette turbine à pâle est idéale pour la dissolution et l’homogénéisation dans les récipients présentant les caractéristiques suivantes :
- Diamètre de récipient idéal : 120 mm
- Jeu au sol idéal : 6 mm
- Niveau de remplissage idéal : 120 mm
- Volume idéal : 1400 mL
La turbine à pâle pivotante BR 12 a une longueur totale de 400 mm et est en acier inoxydable. Son arbre d’agitation a un diamètre de 8 mm.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Hauteur (métrique) de la lame | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Vitesse | 2000 tr/min |
| Type | Turbine à lame pivotante |
| Poids (métrique) | 0,48 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |