Learn More
Sampling Systems™ Ciseaux pointus en acier inox
Code produit 15889641 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
Longueur (métrique) de lame:
45 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Conditionnement
15889641 200 mm 100 mm 1 pièce
15879641 150 mm 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15889641 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A364200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.82€
    10.34€ / 1 pièces
    Économisez 0.48€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Ces ciseaux en acier inox sont fabriqués en acier inox hygiénique de qualité 420 avec une conception à double pointe.
  • Finition polie
  • Disponibles en deux tailles
  • acier inoxydable de qualité 420
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) de lame 100 mm
Matériau Acier inox (AISI 420)
Type de pointe Double point