Learn More
Kap-Uts Bouchons pour tubes de culture
Code produit 15245376 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
13 mm
16 mm
Conditionnement:
144 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) Conditionnement
15245376 13 mm 144 pièces
15215637 16 mm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15245376 Fournisseur Kap-Uts Code fournisseur 0450000
Expédition estimée: 20-01-2027
Ces bouchons pour tubes de culture assurent la viabilité des cultures microbiologiques en protégeant les milieux solides et liquides d'une évaporation excessive. Ils s'adaptent parfaitement aux tubes et flacons de culture sans rebord tout en permettant les échanges gazeux et la ventilation.
  • Les bouchons minimisent l'évaporation tout en permettant les échanges gazeux nécessaires.
  • Fermetures à prise positive en acier inoxydable ou en polypropylène autoclavable.
Spécification
Type de produit Bouchon pour tube de culture
Autoclavable Autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Quantité 144 paquet
Dimensions (impériale) 0,5 in
Dimensions (métrique) 13 mm
Matériau du tube Acier inoxydable