Learn More
Bochem™ Couvercle de pot de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10419810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
160mm
180mm
200mm
220mm
240mm
320mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
10419810 200mm 1 pièce
10450733 240mm 1 pièce
10095370 320mm 1 pièce
10195880 160mm 1 pièce
10740661 220mm 1 pièce
10561741 180mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10419810 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8372
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bochem™ Couvercle en acier inoxydable pour casseroles de laboratoire en acier inoxydable. Pots NON inclus.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • À utiliser avec Bochem pots 8360-67
Spécification
Diamètre (métrique) interne 200mm
À utiliser avec (équipement) Flacon
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de produit couvercle de pot de laboratoire