Learn More
Bochem™ Couvercle de pot de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10740661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
160mm
180mm
200mm
220mm
240mm
320mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10740661 220mm 1 pièce
10419810 200mm 1 pièce
10450733 240mm 1 pièce
10095370 320mm 1 pièce
10195880 160mm 1 pièce
10561741 180mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10740661 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.05€
    39.56€ / 1 pièces
    Économisez 7.49€
    15% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Includes
Couvercle uniquement.
Bochem™ Couvercle en acier inoxydable pour casseroles de laboratoire en acier inoxydable. Pots NON inclus.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • À utiliser avec Bochem pots 8360-67
Specifications
Diamètre (métrique) interne 220mm
À utiliser avec (équipement) Pot 6,5 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de produit Couvercle de pot de laboratoire