Description
- Mesure facilement les volumes à l’aide de marqueurs de graduation internes
- Idéal pour les températures élevées— résister à des températures allant jusqu'à 650 °F (182 °C)
- Doté de poignées ergonomiques pour un versement aisé
- Les béchers sont gradués en mL et en oz.
- Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre moyen
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
| Diamètre (impériale) externe | 3,5 in |
| Diamètre (métrique) externe | 90 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Hauteur (impériale) | 4,5 in |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Température (impériale) de fonctionnement max. | 800,1 °F |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7°C |
| Type | Bécher |
| Afficher plus |