Learn More
Caframo™ Lame de dispersion
Description
- Lame de dispersion de 48 mm (1 7/8 in) diamètre, composé d'acier inoxydable 316L électropoli.
- Flux laminaire
- Le 8 mm (5/16 in) L'alésage est compatible avec tous Caframo arbres.
- Vis de réglage incluses.
- Pour un mélange à cisaillement élevé à des vitesses moyennes à élevées.
- Chimiquement inerte et résistant à la corrosion
- Les particules cassées sont dispersées par le flux laminaire produit par la lame
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 48 mm |
| Type | Lame de dispersion |
| Matériau | Acier inoxydable |