Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en acier inoxydable avec soudure souple, diamètre 200 mm x hauteur 50 mm
Code produit 10658111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
315 μm
3,35mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
7,1mm
8mm
9 mm
10mm
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
10658111 200 μm 1 pièce
11734389 315 μm 1 pièce
11784399 4mm 1 pièce
11704369 63 μm 1 pièce
11704429 2,36mm 1 pièce
11764399 2,5mm 1 pièce
11706737 2,8mm 1 pièce
11774399 3,15mm 1 pièce
11714429 3,35mm 1 pièce
11726737 4,5mm 1 pièce
11724429 4,75mm 1 pièce
11794399 5mm 1 pièce
11736737 5,6mm 1 pièce
11746737 6,3mm 1 pièce
11716747 7,1mm 1 pièce
11726747 8mm 1 pièce
11736747 9 mm 1 pièce
11746747 10mm 1 pièce
11754389 40 μm 1 pièce
11774409 100 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10658111 Fournisseur Linker Industrietechnik™ Code fournisseur 552050222035
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le tamisage de particules de différentes porosités. Ces tamis d'essai en acier inoxydable ont une soudure souple et une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
  • Étagères en acier inoxydable d'une hauteur intérieure de 50 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Couvercles de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu'à 170 °C
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 200 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 200mm
Mesh Material Acier inoxydable