Description
Le foret creux cylindrique avec un bord tranchant peut facilement être inséré dans des substances semblables à de la pâte et semi-solides. Les échantillons découpés sont ensuite retirés avec l’éjecteur de tige de poussée approprié. Longueur totale 260 mm. Diamètre intérieur 8 mm, diamètre extérieur 10 mm.
- Acier inoxydable V2A (1,4301)
- Stérilisable
- Diamètre intérieur 8 mm, diamètre extérieur 10 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tige Quali cylindrique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 0.39 oz. |
| Capacité (métrique) | 11.5 mL |
| No. of Chambers | 1 |
| À utiliser avec (application) | All-Level/Cross-Sectional Sample |
| Diamètre (impériale) interne | 0.315 in. |
| Diamètre (impériale) externe | 0.394 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Afficher plus |