Learn More
Heidolph™ Turbine à débit radial en acier inoxydable
Code produit 10569521 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10569521 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10569521 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5092000000
Expédition estimée: 13-10-2026
L’agitation précise nécessite de choisir soigneusement l’agitateur vertical. Cette hélice à flux radial en acier inoxydable est idéale pour le brassage de fluides à viscosité faible ou moyenne à des vitesses moyennes.
  • Agitation à vitesse moyenne
  • Tâches de mélange pour une viscosité faible ou moyenne
  • Idéal pour le dégazage de liquides
  • Crée un flux radial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Hauteur (métrique) de la lame 8 mm
Longueur (impériale) 15,7 in
Longueur (métrique) 400 mm
Vitesse 2000 tr/min
Type Turbine à débit radial
Matériau Acier inoxydable