Learn More
Endecotts™ Récipient en acier inoxydable
Code produit 11537524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
200 mm
230 mm
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11537524 200 mm 1 pièce
12825691 450 mm 1 pièce
10492065 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11537524 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur 200S/STREC
Expédition estimée: 06-11-2026
Utilisez ces récepteurs avec les tamis à microplaques. Les récepteurs en acier inox Endecotts™ sont couramment utilisés avec les tamis de test pour tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.
Récipients pleine hauteur à utiliser avec les tamis de test.Les récipients en acier inoxydable Endecotts™ sont largement utilisés avec les tamis de test pour tous les types d’échantillonnage et d’analyse de la taille des particules en laboratoire.
  • En acier inox
  • Pour une utilisation avec les tamis de test à mailles de fil en acier inoxydable
Spécification
Type de produit Récepteur
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Pour les tamis
À utiliser avec (équipement) Tamis d'essai en treillis métallique tissé en acier inoxydable
Quantité d’emballage 1 de chaque