Learn More
Bochem™ Tige en acier inoxydable
Code produit 10070911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10070911 1250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10070911 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5174
Expédition estimée: 11-01-2027
La tige en acier inox Bochem™ est fabriquée en acier inox et peut être utilisée avec des bases de support.
  • Acier inoxydable
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 1250 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm