Learn More
Robin™ Rack de base des tiges en acier inoxydable
Description
- Portoir pour boîte Pétri φ 90mm
- Conforme NF V 08-002 et ISO 7218
- Color codé et autoclavable
- Base acier inox et tiges acier avec peinture cuite au four
- Assure une bonne homogénéité de température pendant l'incubation
- Portoir 6 piles de 6 boîtes φ 90mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme NF V 08-002 et ISO 7218 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une boîte de Pétri de 90 mm de diamètre |
| Nbre de racks | 6 |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l) | 345 x 230 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 345 x 230 x 115 mm |
| Type de produit | Portoir |
| Afficher plus |