Learn More
Robin™ Rack de base des tiges en acier inoxydable
Code produit 11979627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Vert
Dimensions (L x l x H):
115 x 115 x 113mm
345 x 230 x 115 mm
345 x 230 x 115mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11979627 Vert 115 x 115 x 113mm -
11909647 Bleu 345 x 230 x 115 mm 1 pièce
11919647 Vert 345 x 230 x 115mm 1 pièce
11929667 Jaune 345 x 230 x 115mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11979627 Fournisseur Robin™ Code fournisseur YX262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    204.00€ / 6 pièces
    Économisez 381.00€
    65% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité Conforme NF V 08-002 et ISO 7218
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
À utiliser avec (équipement) Pour une boîte de Pétri de 90 mm de diamètre
Nbre de racks 6
Nb par paquet 6/boîte
Quantité 6/boîte
Dimensions (L x l) 115 x 115mm
Dimensions (L x l x H) 115 x 115 x 113mm
Longueur (métrique) 115 mm
Type de produit Portoir
Hauteur (métrique) 113 mm
Largeur (métrique) 115 mm