Learn More
Bochem™ Chariot de transport Rollo en acier inox
Code produit 10562108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
400 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10562108 400 x 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10562108 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8004
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Type Chariot de transport Rollo
Capacité de charge (métrique) 100 kg
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 400 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 400 x 400 x 810 mm
Hauteur (métrique) 810 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 400 mm