Learn More
Digi-Sense Sonde à gaine flexible RTD
Code produit 11735759 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
224,6mm
330,2mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11735759 330,2mm 1 pièce
11725759 224,6mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11735759 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0811799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    163.35€ / 1 pièces
    Économisez 15.65€
    8% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
Les sondes RTD à fond flexible sont conçues pour mesurer la température dans un espace confiné.
  • Les 7,6 cm (3 in) initiaux de l'extrémité de la sonde ne doivent pas être pliés.
  • Constante de temps : 3 secondes ou plus
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • L'erreur maximale pour l'assemblage de la sonde est ± °1,1 °C + 0,12 % de la lecture inférieure à 300 °F, ±0,35 % de la lecture au-dessus de 300 °F.
  • Le coefficient alpha est de 0,003850 omega/omega/°C (DIN IEC 751).
  • La résistance au point de congélation (0 °C) est de 100 oméga.
  • Remarque : La constante de temps est le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % de la nouvelle lecture.
    • Pour déterminer le temps nécessaire pour atteindre 99 % de la nouvelle valeur, multipliez la constante de temps par cinq.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
    • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
      • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
      • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
      • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
      • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °C (392 °F).
Spécification
Longueur (métrique) 330,2mm
Type de produit Sonde RTD
Longueur (impériale) 13 in
Température max. (métrique) 500°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58 °F à 932 °F
Plage de températures (métrique) -50°C à +500°C