Learn More
asecos™ Boîte de sécurité en acier inoxydable
Code produit 17876536 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
17876536 10 l 280,00 mm 1 pièce
17826476 5 l 169,00 mm 1 pièce
17806506 10 l 241,00 mm 1 pièce
17816406 20 l 271,00 mm 1 pièce
17846486 20 l 470,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17876536 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 36484
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le bidon de sécurité en acier inoxydable est idéal pour la distribution et le dosage en toute sécurité des liquides inflammables.
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu, avec robinet de remplissage en acier inoxydable (1.4301)
  • Comprend une ventilation, des joints NBR, un bouchon à vis en aluminium, un pare-flammes intégré et un anneau de protection en plastique.
Spécification
Type de produit Bidon de sécurité
Capacité (impériale) 2,6 gal
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Gris
À utiliser avec (application) distribución y dosificación segura de líquidos inflamables
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Quantité 1
Largeur (impériale) 6,69 in
Largeur (métrique) 170.00 mm
Hauteur (impériale) 11,02 in
Hauteur (métrique) 280,00 mm
Poids (impériale) 6.61 lb.
Poids (métrique) 3 kg