Learn More
Buerkle™ Bidons de sécurité en acier inoxydable
Code produit 11921551 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11921551 1 L 1 pièce
15649293 5 L 1 pièce
11931551 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11921551 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 26011001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00€
    420.89€ / 1 pièces
    Économisez 37.11€
    8% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
Pour un dosage et une manipulation sûrs de petites quantités de liquides inflammables. Protection contre les explosions grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression. Les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques.
  • Acier inox AISI 316 Ti (1.4571), épaisseur 0,6 mm
  • Joints en PTFE
  • Poignée en aluminium thermolaqué
  • Filetage de fermeture de1¼ po
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bidon de sécurité
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Silver
À utiliser avec (application) Pour le transport et le stockage
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 235 mm
Diamètre (métrique) externe 111 mm