Description
- Acier inox AISI 316 Ti (1.4571), épaisseur 0,6 mm
- Joints en PTFE
- Poignée en aluminium thermolaqué
- Filetage de fermeture de1¼ po
Spécification
Spécification
| Type de produit | Safety Can |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Couleur | Silver |
| À utiliser avec (application) | 400 mm |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) externe | 165 mm |