Learn More
Buerkle™ Récipient de sécurité en acier inox
Code produit 17260574 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17260574 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17260574 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 26015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00€
    746.56€ / 1 pièces
    Économisez 35.44€
    4% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Le récipient de sécurité en acier inoxydable Bürkle™ offre une sécurité grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression.
  • Récipients de sécurité pour le stockage en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) avec une épaisseur de 0,8 mm pour les côtés
  • Protection contre l’explosion grâce au pare-flammes et à la valve de surpression, aux joints en PTFE, les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques
  • L’équilibre des pressions s’obtient à partir d’environ 0,3 bar
  • Une ventilation constante peut être réglée via un levier en plastique sur le bouchon à vis
  • L’affichage du contenu composé de copolymères perfluoroalkoxy (PFA) permet un contrôle visuel du contenu lors du remplissage et de la vidange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Conformité Approbation de l’ONU
Type de produit Récipient de sécurité
Type de bouchon Bouchons à vis pour vanne de surpression
Capacité (métrique) 25 L
Couleur Gray, Orange
À utiliser avec (application) Transport et stockage
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Bouchon à vis, filetage d’1,5 po
Épaisseur (impériale) 47.24 mil
Épaisseur (métrique) 1,2 mm
Hauteur (impériale) 20.87 in.
Hauteur (métrique) 530 mm
Diamètre (impériale) externe 11.81 in.
Diamètre (métrique) externe 300 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.