Learn More
Buerkle™ Récipient de sécurité en acier inox
Code produit 15360605 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
25 L
50 L
Type de bouchon:
Bouchons à vis, vanne de dépressurisation
Languette, soupape de surpression
Languette, vanne de dépressurisation
À utiliser avec (application):
Stockage
Stockage et transfert
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon À utiliser avec (application) Conditionnement
15360605 10 L Languette, soupape de surpression Stockage et transfert 1 pièce
15941602 10 L Languette, vanne de dépressurisation Stockage et transfert 1 pièce
17104165 25 L Languette, vanne de dépressurisation Stockage 1 pièce
15463375 50 L Bouchons à vis, vanne de dépressurisation Stockage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15360605 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 26014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1062.11€ / 1 pièces
    Économisez 47.89€
    4% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Le récipient de sécurité en acier inoxydable Bürkle™ offre une sécurité grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression.
  • Récipients de stockage sécurisé en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) avec une épaisseur de 0,8 mm pour les côtés
  • Protection contre l’explosion grâce au pare-flammes et à la valve de surpression, joints en PTFE, les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques
  • L’équilibre des pressions intervient à partir d’environ 0,3 bar
  • Une aération constante peut être réglée grâce à un levier en plastique sur le bouchon à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient de sécurité
Type de bouchon Languette, soupape de surpression
Capacité (métrique) 10 L
À utiliser avec (application) Stockage et transfert
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Languette, soupape de surpression, affichage du contenu
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Hauteur (métrique) 350 mm
Diamètre (métrique) externe 260 mm