Learn More
Buerkle™ Récipient de sécurité en acier inox
Code produit 17104165 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
25 L
50 L
Type de bouchon:
Bouchons à vis, vanne de dépressurisation
Languette, soupape de surpression
Languette, vanne de dépressurisation
À utiliser avec (application):
Stockage
Stockage et transfert
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon À utiliser avec (application) Conditionnement
17104165 25 L Languette, vanne de dépressurisation Stockage 1 pièce
15360605 10 L Languette, soupape de surpression Stockage et transfert 1 pièce
15941602 10 L Languette, vanne de dépressurisation Stockage et transfert 1 pièce
15463375 50 L Bouchons à vis, vanne de dépressurisation Stockage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17104165 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 26014025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00€
    1258.71€ / 1 pièces
    Économisez 111.29€
    8% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
Le récipient de sécurité en acier inoxydable Bürkle™ offre une sécurité grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression.
  • Récipients de stockage sécurisé en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) avec une épaisseur de 0,8 mm pour les côtés
  • Protection contre l’explosion grâce au pare-flammes et à la valve de surpression, joints en PTFE, les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques
  • L’équilibre des pressions intervient à partir d’environ 0,3 bar
  • Une aération constante peut être réglée grâce à un levier en plastique sur le bouchon à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient de sécurité
Type de bouchon Languette, vanne de dépressurisation
Capacité (métrique) 25 L
À utiliser avec (application) Stockage
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Bouchons à vis et vanne de dépressurisation
Diamètre (métrique) externe 315 mm