Learn More
Buerkle™ Jerricans de sécurité en acier inox
Code produit 15395087 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
10 l
20 L
Comprend:
Bec verseur doseur fin, soupape de décharge de pression
Bec verseur à dosage précis, soupape de décharge de pression, ventilation
Bouchon à vis
Bouchon à vis, soupape de décharge de pression
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
15395087 5 l Bouchon à vis, soupape de décharge de pression 1 pièce
11951551 10 l Bouchon à vis 1 pièce
15358498 10 L Bec verseur doseur fin, soupape de décharge de pression 1 pièce
15574429 20 L Bouchon à vis, soupape de décharge de pression 1 pièce
16445079 20 L Bec verseur à dosage précis, soupape de décharge de pression, ventilation 1 pièce
11941551 10 l Bouchon à vis, soupape de décharge de pression 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15395087 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 26013005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    512.60€ / 1 pièces
    Économisez 24.40€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les jerricans de sécurité en acier inox Buerkle™ offrent une sécurité grâce à la protection contre les flammes et à la valve de surpression.
  • Poignées en acier inox massif
  • Joints en PTFE
  • Haut degré de résistance chimique
  • Gain d’espace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Couvercle à vis
Capacité (métrique) 5 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Bouchon à vis, soupape de décharge de pression
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Dimensions 200 x 130 x 310 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Hauteur (métrique) 310 mm
Poids (métrique) 1,65 kg