Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier Acier inoxydable
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescription
- Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
- Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
- Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
- Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte à nervures |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de goulottes | 16 |
| À utiliser avec (application) | Division et réduction des échantillons en vrac |
| Largeur (métrique) de la goulotte | 10 mm |