Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier Acier inoxydable
Code produit 15899531 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de la goulotte:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Nbre de goulottes:
12
16
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de la goulotte Nbre de goulottes Conditionnement
15899531 20 mm 12 1 pièce
15809541 30 mm 12 1 pièce
15889531 10 mm 16 1 pièce
15879531 6 mm 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15899531 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8601S20
Expédition estimée: 08-01-2027
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier inoxydable permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
  • Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
  • Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
  • Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Type de produit Boîte à nervures
Matériau Acier inoxydable
Nbre de goulottes 12
À utiliser avec (application) Division et réduction des échantillons en vrac
Largeur (métrique) de la goulotte 20 mm