Learn More
Swann-Morton™ Scalpel en acier inox
Code produit 11728373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° 10
n° 11
n° 15
n° 23
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11728373 n° 23 -
11859002 n° 15 25 pièces
11849002 n° 10 25 pièces
12942575 n° 11 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11728373 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 2337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.93€
    53.97€ / 100 pièces
    Économisez 8.96€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Scalpels avec protection en plastique
Manche en plastique muni d'une lame chirurgicale n° 11, avec protection tubulaire en plastique.
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Scalpel
Dimensions n° 23
Jetable Usage unique