Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier inox, 100/boîte
Code produit 12981635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10A
N° 10
N° 11
N° 15
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12981635 N° 11 100 pièces
12398009 N° 10 100 pièces
12991635 N° 15 100 pièces
12971635 10A 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12981635 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0303
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les lames de scalpel en acier inox Swann Morton™ pour une précision maximale ;
  • Stérile
  • Acier inoxydable
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Lame de scalpel
Dimensions N° 11
Longueur (métrique) 20 mm
À utiliser avec (équipement) La lame 11 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L
Certifications/Conformité BS EN 7740
Quantité 10/paquet