Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier inox, 100/boîte
Description
- Stérile
- Acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| Dimensions | N° 15 |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| À utiliser avec (équipement) | La lame 15 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L |
| Certifications/Conformité | BS EN 7740 |
| Quantité | 10/paquet |