Learn More
Rogo Sampaic™ Ciseaux en acier inoxydable
Code produit 11786135
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Type de pointe:
Rond/rond
Tranchant
Tranchant / rond
À utiliser avec (application):
Anatomique
Dissection
Iris
Metzenbaum
Noyes micro
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe À utiliser avec (application) unitSize
11786135 140 mm Rond/rond Metzenbaum 10 pièces
11738531 140 mm Rond/rond Anatomique 10 pièces
11796135 120 mm Rond/rond Dissection 10 pièces
11768531 110 mm Tranchant Iris 10 pièces
11748531 140 mm Tranchant / rond Anatomique 10 pièces
11706145 115 mm Tranchant Noyes micro 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11786135 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FMN028
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéals pour une variété d’applications de découpe en laboratoire. Les ciseaux en acier inox Rogo Sampaic™ ont une élégante finition polie mate.
  • Acier inox de grade chirurgical
  • Disponibles dans différents styles : Metzenbaum, dissection, iris, anatomique
Spécification
Type de produit Ciseaux en acier inoxydable
Longueur (métrique) 140 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Metzenbaum
Type de pointe Rond/rond