Learn More
Amsta Rostfritt Cuillères en acier inox
Code produit 11791826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
1,5 L
2 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11791826 1 L 1 pièce
11701836 1,5 L 1 pièce
11731776 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11791826 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 517551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    726.33€
    186.33€ / 1 pièces
    Économisez 540.00€
    74% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Godets fabriqués pour la manipulation de produits chimiques, etc. Fabriqués avec une plaque d’acier inox résistante à l’acide de 0,8 mm (EN1.4404).
Entièrement soudés avec des poignées brasées antidérapantes avec les mains sales.
Spécification
Type de produit Pelle
Matériau Acier inoxydable
Volume (métrique) 1 L