Learn More
Sampling Systems™ Grattoirs en acier inox
Code produit 15443954 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
232 mm
275 mm
Largeur (métrique):
75 mm
100 mm
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable (316L)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Matériau unitSize
15443954 232 mm 100 mm Acier inoxydable (316L) 1 pièce
15859641 275 mm 100 mm Acier inoxydable 1 pièce
15869641 232 mm 75 mm Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443954 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A656100
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sampling Systems™ Les grattoirs en acier inoxydable conviennent parfaitement aux applications hygiéniques.
  • Surface lisse
  • Structure en acier inox
  • Finition satinée
Spécification
Type de produit Grattoir
Longueur (métrique) 232 mm
Matériau Acier inoxydable (316L)
Largeur (métrique) 100 mm