Learn More
Buerkle™ Grattoirs en acier inox
Code produit 17514306 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
270 mm
Largeur (métrique):
75 mm
100 mm
Dimensions (L x l):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Dimensions (L x l) unitSize
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm 1 pièce
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17514306 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53860030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce grattoir de haute qualité convient au raclage, au nettoyage, au nivellement et à l’élimination des substances fortement adhésives ou des milieux secs.
  • Acier inox de qualité supérieure V4A (1.4404), pour une résistance chimique idéale
  • Une conception très robuste garantit une longue durée de vie
  • Stérilisable, autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 230 x 75 mm
Longueur (impériale) 9,1 in
Longueur (métrique) 230 mm
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 75 mm