Learn More
Buerkle™ Racleur en acier inoxydable
Code produit 11921571 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11921571 25 ml 1 pièce
11901571 5 mL 1 pièce
11911571 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11921571 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53470025
En stock
Le racleur a été spécialement conçu pour l’échantillonnage de substances cohésives, à pic et non à écoulement libre.
  • Acier inox AISI 316L (1.4404)
  • Électro-poli
  • Longueur totale 1000 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Grattoir
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0.85 oz.
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Conçu pour l’échantillonnage de substances cohésives, à pic et non à écoulement libre
Diamètre (impériale) 0.98 in.
Diamètre (impériale) de l’ouverture 4.33 in.
Diamètre (impériale) externe 1.26 in.
Diamètre (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 110 mm
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Longueur (impériale) 43.31 in.
Longueur (impériale) de l’arbre 39.37 in.
Longueur (métrique) 1000 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 1000 mm