Learn More
De Buyer™ Plateaux de service en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Quantité | Unité |
| Forme | Rectangulaire |
| Volume (métrique) | 3,6 L |
| Largeur (métrique) | 270 mm |