Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Bains-marie à agitation en acier inoxydable
Code produit 10598181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids : 30,0 / 34,0kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10598181 Poids : 30,0 / 34,0kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10598181 Fournisseur GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Code fournisseur 1086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce bain-marie lorsque des températures exactement reproductibles sont nécessaires pour les tâches d’agitation. Les bains-marie à agitation en acier inoxydable GFL Gesellschaft fuer Labortec™ sont parfaits pour des procédés précis de chauffage et, simultanément, un mélange doux ou une agitation vigoureuse.
  • La régulation de la température contrôlée par microprocesseur garantit un chauffage rapide jusqu’à la température définie et une excellente constance de température : ±0,1°C, temporel
  • Distribution optimale de la température dans tout l’intérieur du bain
  • Affichage de la température et réglage numérique via l’affichage LED, par incréments de 0,1°C.
  • Réglage rapide et précis, reproductibilité exacte de la température préréglée
  • Surveillance électronique du contrôleur de température
  • En cas de panne, la cause s’affiche sur l’écran LED
  • Coupure surchauffe : électronique, 4°C au-dessus de la température réglée et électromécanique >130°C
  • Fréquence d’agitation constante, indépendante de la charge, même en fonctionnement continu
  • Dispositif d’agitation sans entretien et durable, contrôlé électroniquement et réglable en continu, démarrage doux
  • Le dispositif d’agitation est guidé sur les roulements à billes spéciaux résistants à la corrosion
  • Rack d’agitation facilement amovible
  • Intérieur du bain et rack d’agitation en acier inoxydable
  • Pas de condensation dans les récipients grâce au couvercle isolant à double paroi avec un carrossage intérieur
  • Robinet de vidange pour vider le bain
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
Mouvement d’agitation Reciprocating
Gamme de températures 3°C to 99.9°C
Type Shaking Water Bath
Matériau Stainless Steel
Oscillations par minute 10 to 250 rpm
Consommation électrique 1.5 kW
Vitesse 10 to 250 rpm
Largeur (métrique) 715 mm
Largeur (métrique) intérieure 450 mm
Hauteur (métrique) 330 mm
Hauteur (métrique) intérieure 160 mm
Profondeur (métrique) 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 300 mm
Poids (métrique) 30.0 / 34.0 kg
Alimentation électrique 230 V
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz