Learn More
Julabo™ Bains-marie à agitation en acier inoxydable
Code produit 10563612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
10 A
9 A
Poids (métrique):
22 kg
23 kg
Comprend:
Pompe de circulation
Sans pompe de circulation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Poids (métrique) Comprend Conditionnement
10563612 10 A 23 kg Pompe de circulation 1 pièce
12125032 9 A 22 kg Sans pompe de circulation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10563612 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9550323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5710.11€
    3980.00€ / 1 pièces
    Économisez 1730.11€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec clavier antiéclaboussures sans soudure et multi-affichage LED lumineux indiquant jusqu’à six valeurs de température et visible dans tout le laboratoire. Les bains-marie à agitation en acier inox Julabo™ éliminent les dépassements de température et offrent une grande stabilité thermique.
  • Technologie de microprocesseur avec régulation de la température PID
  • Multi-affichage LED lumineux
  • Clavier antiéclaboussures sans soudure
  • Interrupteur principal antiéclaboussures
  • Minuteur électronique pour définir le temps d’exécution (0 h 01 min à 9 h 59 min)
  • Communication en ligne via l’interface RS-232 intégrée
  • Système d’alerte rapide avec limites de températures haute et basse
  • Vis de purge pour une vidange pratique du bain
  • Protection contre le fonctionnement à sec / température de sécurité fixée à 130°C
  • Large gamme d’accessoires disponible, notamment le couvercle pour bain relevable en Makrolon
  • Le logiciel de contrôle EasyTemp est disponible gratuitement
  • Chariot d’agitation amovible
  • Fréquence d’agitation réglable de 20 à 200 tr/min
  • Fréquence d’agitation indiquée sur le multi-affichage LED
  • Amplitude d’agitation de 15 mm
  • Tensions disponibles : 230 V / 50-60 Hz, 115 V / 60 Hz
  • Couvercle pour bain relevable en Makrolon disponible en tant qu’accessoire
  • Câble d’interface RS-232 disponible en tant qu’accessoire
Spécification
Type de contrôleur Technologie de microprocesseur avec PID
Capacité (métrique) 20 L
Certifications/Conformité CE
Gamme de températures 20°C à 99°C
Type Bain-marie à agitation
Affichage LED
À utiliser avec (application) Convient au fonctionnement en continu non surveillé
Comprend Pompe de circulation
Matériau Acier inoxydable
Modèle SW23
Vitesse 20 à 200 tr/min
Précision de la température ±0,02°C
Résolution de la température ±0,1°C
Stabilité de la température ±0,02°C
Minuteur 0:01 à 9:59 h:min
Longueur (métrique) 35 cm
Longueur (métrique) intérieure 30 cm
Largeur (métrique) 70 cm
Hauteur (métrique) 26 cm
Poids à l’expédition (métrique) 39,91 kg
Poids (métrique) 23 kg
Alimentation électrique 230/115 V 50 à 60 Hz 2000 W
Tension 230 / 115 V
Puissance 2000 w
Ampérage 10 A
Fréquence 50 à 60 Hz