Learn More
Julabo™ Bains-marie à agitation en acier inoxydable
Code produit 12125032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
10 A
9 A
Poids (métrique):
22 kg
23 kg
Comprend:
Pompe de circulation
Sans pompe de circulation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Poids (métrique) Comprend Conditionnement
12125032 9 A 22 kg Sans pompe de circulation 1 pièce
10563612 10 A 23 kg Pompe de circulation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12125032 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9550322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4650.00€
    3180.00€ / 1 pièces
    Économisez 1470.00€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec clavier antiéclaboussures sans soudure et multi-affichage LED lumineux indiquant jusqu’à six valeurs de température et visible dans tout le laboratoire. Les bains-marie à agitation en acier inox Julabo™ éliminent les dépassements de température et offrent une grande stabilité thermique.
Le bain-marie à agitation Julabo est doté d’un clavier anti-éclaboussures sans soudure et multi-affichage LED lumineux indiquant jusqu’à six valeurs de température et visible dans tout le laboratoire. La technologie de microprocesseur avancée avec contrôle PID de la température élimine le dépassement de température et offre une stabilité à haute température. Le minuteur intégré facilite les applications qui basées sur la durée tandis que l’interface RS232 permet une communication en ligne avec un PC. Les échantillons sensibles dans le bain sont protégés par une tonalité à intervalle qui se déclenche dès que les limites de température haute et basse sont atteintes. De plus, si le niveau de liquide dans le bain atteint une valeur minimale, une mise à l’arrêt complète par défaut est effectuée et un signal sonore permanent retentit. Ces unités sont conçues globalement pour un fonctionnement continu non surveillé. Les réservoirs de bains-marie et toutes les pièces en contact avec le liquide de remplissage sont en acier inoxydable de qualité supérieure.
  • Technologie de microprocesseur avec régulation de la température PID
  • Multi-affichage LED lumineux
  • Clavier antiéclaboussures sans soudure
  • Interrupteur principal antiéclaboussures
  • Minuteur électronique pour définir le temps d’exécution (0 h 01 min à 9 h 59 min)
  • Communication en ligne via l’interface RS-232 intégrée
  • Système d’alerte rapide avec limites de températures haute et basse
  • Vis de purge pour une vidange pratique du bain
  • Protection contre le fonctionnement à sec / température de sécurité fixée à 130°C
  • Large gamme d’accessoires disponible, notamment le couvercle pour bain relevable en Makrolon
  • Le logiciel de contrôle EasyTemp est disponible gratuitement
  • Chariot d’agitation amovible
  • Fréquence d’agitation réglable de 20 à 200 tr/min
  • Fréquence d’agitation indiquée sur le multi-affichage LED
  • Amplitude d’agitation de 15 mm
  • Tensions disponibles : 230 V / 50-60 Hz, 115 V / 60 Hz
  • Couvercle pour bain relevable en Makrolon disponible en tant qu’accessoire
  • Câble d’interface RS-232 disponible en tant qu’accessoire
Spécification
Type de contrôleur Technologie de microprocesseur avec PID
Capacité (métrique) 20 L
Certifications/Conformité CE
Gamme de températures 20°C à 99°C
Type Bain-marie à agitation
Affichage LED
À utiliser avec (application) Convient au fonctionnement en continu non surveillé
Comprend Sans pompe de circulation
Matériau Acier inoxydable
Modèle SW22
Vitesse 20 à 200 tr/min
Précision de la température ±0,2°C
Résolution de la température ±0,1°C
Stabilité de la température ±0,2°C
Minuteur 0:01 à 9:59 h:min
Longueur (métrique) 35 cm
Longueur (métrique) intérieure 30 cm
Largeur (métrique) 70 cm
Hauteur (métrique) 26 cm
Profondeur (métrique) 35 cm
Poids à l’expédition (métrique) 39.91 kg
Poids (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 230/115 V 50 à 60 Hz 2000 W
Tension 230 / 115 V
Puissance 2000 W
Ampérage 9 A
Fréquence 50 à 60 Hz