Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’expédition en acier inoxydable, certifié UN, avec filetage DIN 1681, GL 45
Code produit 12616177 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
12616177 1 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12616177 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 299016055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.00€
    747.77€ / 1 pièces
    Économisez 101.23€
    11% de réduction
En stock
La bouteille d’expédition en acier inoxydable, certifiée ONU, avec filetage DIN 168-1, GL 45, est conçue pour le transport sûr de marchandises liquides dangereuses. Fabriquée en acier inoxydable AISI 316L résistant à la corrosion avec l’approbation de l’ONU pour les groupes d’emballage I, II et III. Aucun emballage extérieur supplémentaire n’est requis.
  • Certifié selon les normes de l’ONU pour le transport de liquides classés comme marchandises dangereuses dans les groupes d’emballage des Nations Unies I (haut danger), II (danger moyen) et III (faible danger)
  • Aucun emballage extérieur supplémentaire n’est requis en raison de l’approbation de l’ONU
  • Convient aux liquides ayant une densité relative de 2,0 ou moins
  • Fabriqué en acier inoxydable AISI Type 316L (1.4404) résistant à la corrosion avec toutes les jointures soudées pour une construction hygiénique
  • Finition intérieure lisse correspondant à IIIc (DIN 17441) avec bords internes arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Finition extérieure durable, polie et brossée
  • Filetage GL 45 avec rebord de coulement intégré ; fourni avec un bouchon à vis en acier inoxydable GL 45 et un revêtement de capuchon en silicone catalysé platine à surface de PTFE
  • Les réglementations internationales sont susceptibles d'évolution ; il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables
Spécification
Capacité (métrique) 1 500 ml
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Transport de liquides classés comme marchandises dangereuses dans les groupes d’emballage I (forte teneur), II (danger moyen) et III (danger faible) des Nations Unies ; stockage, transport et manipulation sûre de matériaux dangereux et précieux ; stockage et transport de matériaux photosensibles
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité nominale 1 500 ml
Closure Included Oui
Capacité (impériale) 51 oz
Forme Rond
Type de produit Bouteille de transport