Learn More
Sampling Systems™ Pelle en acier inoxydable
Code produit 17885367 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
115,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17885367 115,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17885367 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A24610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.87€
    267.53€ / 1 pièces
    Économisez 12.34€
    4% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Cette pelle en acier inoxydable est idéale pour les travaux généraux. Fabriqué en acier inoxydable 316L de haute qualité résistant à la corrosion, il est sans interstices et possède une finition polie brillante, ce qui facilite son nettoyage.
  • Poignée ergonomique
  • Finition hautement polie pour un nettoyage facile
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Pelle
Blade Style Plat
Color-coded Non
Matériau de la poignée Protection de sonde acier inoxydable
Type de tête Carré
Longueur (impériale) 4,5 in
Longueur (métrique) 115,5 cm
Matériau Acier
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent