Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillation unique en acier inox
Code produit 10737071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2 l/h
4 l/h
8 l/h
Hauteur (métrique):
410 mm
420mm
460 mm
490mm
540mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Hauteur (métrique) Conditionnement
10737071 4 l/h 460 mm 1 pièce
10181271 4 l/h 490mm 1 pièce
10079580 2 l/h 420mm 1 pièce
10394441 2 l/h 540mm 1 pièce
10089580 2 l/h 410 mm 1 pièce
10140991 8 l/h 540mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10737071 Fournisseur GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Code fournisseur 2004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces distillateurs pour une variété d’applications de distillation. Les distillateurs à distillation unique en acier inox GFL Gesellschaft fuer Labortec™ produisent des distillats ultra purs, à faible teneur en gaz, exempts de bactéries et de pyrogènes avec une conductivité très faible.
  • Bonne qualité de distillat, conductivité env. 2,3 μs/cm à 25°C
  • Élément chauffant en acier inox, réf. 1.4876
  • Coupe-eau thermostatique basse pour protéger l’élément chauffant en cas de faible niveau d’eau
  • Économie d’énergie grâce à la distillation de l’eau de refroidissement chauffée
  • Le dégazage du dioxyde de carbone par l’évent dans l’évaporateur supérieur avec le déflecteur est facilement accessible en soulevant les couvercles.
  • Le réservoir de stockage pour distillat accepte le double de la capacité horaire de l’unité
  • Condenseur (bobine de refroidissement) dans le réservoir de stockage, facilement échangeable
  • Alimentation en eau via une électrovanne intégrée avec raccord pour tuyau de pression d’eau d’1/2 pouce (intérieur
  • Ø 12,7 mm)
  • Pression d’eau de refroidissement requise : >3 bar à max. 7 bar
  • Après la mise en marche du commutateur principal, l’électrovanne ouvre l’alimentation en eau et la ferme une fois le réservoir de stockage plein, évitant ainsi les déchets inutiles d’eau
  • sortie d’eau de refroidissement avec raccord de tuyau de 3/4 pouce (Ø 19 mm intérieur)
  • L’eau qui n’a pas été condensée s’écoule à travers la sortie d’eau de refroidissement
  • Retrait du distillat par le robinet de vidange situé à l’avant de l’unité
  • Le robinet de vidange peut être ouvert en position continue ou tactile
  • Un commutateur de niveau électronique désactive le distillateur lorsque le réservoir de stockage est plein et le redémarre automatiquement lorsque le distillat est retiré
  • Le détecteur électronique d’impuretés éteint l’unité en cas d’impuretés de haut degré dans l’évaporateur, la lampe témoin rouge"Nettoyer" s’allume
  • Évacuation de l’évaporateur par le robinet de vidange situé sur le côté droit de l’unité
  • L’interrupteur principal et les lampes pilotes (lampe témoin jaune pour le fonctionnement et lampe témoin rouge pour le nettoyage) se trouvent à l’avant de l’unité
  • Boîtier à double paroi. Le boîtier est en acier galvanisé électrolytiquement, revêtu de poudre électrostatique de résine époxy
  • Connexion d’alimentation via le câble de connexion ; les unités de 2 et 4 litres sont dotées d’une prise anti-choc (Schuko) allemande
Spécification
Type de produit Distillation unique
Fréquence 60 Hz
Tension 230/50 V
Débit 4 l/h
Profondeur (métrique) 330mm
Hauteur (métrique) 460 mm
Largeur (métrique) 620 mm