Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple en acier inox pour congélateurs verticaux
Code produit 12476980 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 139 x 225mm
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 139 x 225mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 278 x 170 mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 280mm
680 x 139 x 325mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 325mm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12476980 560 x 139 x 325mm 1 pièce
12406990 680 x 139 x 225mm 1 pièce
12427000 680 x 278 x 225mm 1 pièce
12456980 560 x 139 x 225mm 1 pièce
12466980 560 x 139 x 280mm 1 pièce
12407000 560 x 278 x 385mm 1 pièce
12416990 680 x 139 x 280mm 1 pièce
12417000 680 x 278 x 170mm 1 pièce
12426980 420 x 139 x 225mm 1 pièce
12426990 680 x 139 x 325mm 1 pièce
12436990 420 x 278 x 170mm 1 pièce
12446990 420 x 278 x 225mm 1 pièce
12447000 680 x 278 x 325mm 1 pièce
12496990 560 x 278 x 325mm -
12456990 420 x 278 x 280mm 1 pièce
12466990 560 x 278 x 170 mm -
12496980 680 x 139 x 170mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 12476980 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE29132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    119.24€ / 1 pièces
    Économisez 2.76€
    2% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau simple Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
  • Les plateaux se composent d’un tiroir, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • S’adapte à n’importe quel congélateur
  • Les racks sont fabriqués en acier inox
Spécification
Bouchon inclus Oui
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Échantillons de tailles différentes
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 560 x 139 x 325mm
Profondeur (métrique) 560 mm
Comprend Couvercle
Type de produit Rack à plateau simple
Hauteur (métrique) 325 mm
Largeur (métrique) 139 mm