Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour UN160, 15 mm
Code produit 17589865 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UN160
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17589865 Étuve UN160 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17589865 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UN160B02073
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN160
Type Bac de récupération
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) Bord : 15 mm