Learn More
Micronova™ Essoreuses pour serpillières à tête plate en acier inox Slim-T™
Tous les produits Micronova ProduitsDescription
Essoreuses Micronova SlimLine et T-Mop, autoclavables :Oui, essoreuse SlimT
Les essoreuses pour serpillières à tête plate en acier inox Micronova Slim-T™ sont compatibles avec les Micronova SlimLine™, les SnapMops™, les FlatMops™, les PadMops™ et les PocketMops™ et avec les serpillières Slim-T™ et T-Mop. Cependant, le W-9 est recommandé avec les Slim-T et les T-Mops, tandis que le W-92, à plaques oscillantes à deux côtés, est parfait pour les PadMops™ et les SnapMops™.
- Essoreuses pour serpillières à tête plate légères et ergonomiques
- Fabriquées à partir d’un seul morceau d’acier inox sans aucune pièce mobile
- Acier inoxydable électropoli pour une durabilité et une durée de vie prolongée
- Grand rebord sur la W-92, pour un essorage des deux côtés
- Conçues pour essorer les serpillères des SlimLine™ et T-Mop ainsi que d’autres serpillères à tête plate
Informations sur la commande
Chaque seau mesure 19,25 times; 9,5 times; 9,5 po (48,9 times; 24,1 times; 24,1 cm).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essoreuse |
| Matériau | Acier inox (304), électropoli |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| À utiliser avec (équipement) | Chariot à double seau SlimT™, serpillères de style raclette T-Mop™, seau avec chariot C-7 ou de série B-7 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (impériale) | 18 po |
| Largeur (métrique) | 45,7 cm |