Learn More
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable
Code produit 11446427
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11446427 SAP34, ST38 1 pièce
11436427 SAP18, ST12, ST26 1 pièce
11426427 SAP12, JBN12, SBB12 1 pièce
11416427 SAP5, ST5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11446427 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur LU36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    306.47€ / 1 pièces
    Économisez 22.53€
    6% de réduction
En stock
Recommandés pour une utilisation supérieure à 60°C. Le couvercle incliné en acier inoxydable évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
  • Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
  • Acier inox type triangulaire avec poignée en plastique
  • Choisissez parmi les tailles disponibles suivantes :
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 ou 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) SAP34, ST38
Matériau Acier inoxydable