Learn More
asecos™ Panier en acier inoxydable pour petites pièces
Code produit 17846556 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
58,12 gal
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
17846556 58,12 gal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17846556 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40450
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le panier en acier inoxydable pour petites pièces est utile pour le nettoyage des petites pièces et a une capacité de 8 litres.
  • Peut être fixé à la partie supérieure du nettoyeur de petites pièces pour évacuer les pièces.
  • Nettoyeur de petites pièces d'une capacité de 8 litres.
  • Dia x H (mm) : 222
Spécification
Type de produit Nettoyeur de pièces
Capacité (impériale) 58,12 gal
Capacité (métrique) 220 L
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Stockage en toute sécurité des indésirables à l’eau
À utiliser avec (équipement) 4 tubes de 200 L
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Red de PE
Quantité 1
Longueur (métrique) 1330 mm
Largeur (impériale) 52,36 in
Largeur (métrique) 1330 mm
Hauteur (impériale) 12,60 in
Hauteur (métrique) 320 mm
Poids (impériale) 121.25 lb.
Poids (métrique) 55 kg