Learn More
asecos™ Nettoyeur de petites pièces en acier inoxydable
Code produit 17876386 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
4 l
8 l
Couleur:
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
17876386 2 l Jaune 1 pièce
17826466 4 l Jaune 1 pièce
17886346 2 l Gris 1 pièce
17836556 4 l Gris 1 pièce
17856556 8 l Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17876386 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40445
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le nettoyeur de petites pièces en acier inoxydable est idéal pour nettoyer ou dégraisser les petites pièces.
  • Avec poignée encastrée
  • Tamis à immersion à ressort avec pare-flammes et prise de terre
Spécification
Type de produit Nettoyeur de pièces
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Jaune
Matériau Acier
Largeur (impériale) 10,39 in
Largeur (métrique) 264.00 mm
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 95.00 mm
Poids (impériale) 5.64 lb.
Poids (métrique) 2.56 kg